7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322740-100MG OR322740-1G OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA 752 DKK
APOSOR322740-100MG APOSOR322740-1G APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekylvægt: 176.172 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14585353
CAS-nummer: 1031417-41-0