5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322634-25G OR322634-5G
APOSOR322634-25GEA 1390 DKK
APOSOR322634-25G APOSOR322634-5G
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01664213
CAS-nummer: 64037-07-6