2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32244-1G OR32244-5G
APOSOR32244-1GEA 1360 DKK
APOSOR32244-1G APOSOR32244-5G
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel: C₁₄H₁₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02661827
CAS-nummer: 428845-73-2