5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322337-250MG OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA 339 DKK
APOSOR322337-250MG APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04352513
CAS-nummer: 20037-37-0