2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322086-5G OR322086-25G
APOSOR322086-5GEA 1210 DKK
APOSOR322086-5G APOSOR322086-25G
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192477
CAS-nummer: 105847-59-4