3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321548-1G
OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA
4200
DKK
APOSOR321548-1G
APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO·ClH Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD28108399 CAS-nummer: 173447-85-3 |