2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321546-1G OR321546-250MG
APOSOR321546-1GEA 6000 DKK
APOSOR321546-1G APOSOR321546-250MG
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Molekylvægt: 240.729 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1654722-99-2