4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321542-1G
OR321542-250MG
APOSOR321542-1GEA
3740
DKK
APOSOR321542-1G
APOSOR321542-250MG
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂·ClH Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08460730 CAS-nummer: 2044705-22-6 |