Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321539-1G OR321539-250MG
APOSOR321539-1GEA 6000 DKK
APOSOR321539-1G APOSOR321539-250MG
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₇NO₂·ClH
Molekylvægt: 207.698 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409589-84-8