(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321537-1G OR321537-250MG
APOSOR321537-1GEA 4230 DKK
APOSOR321537-1G APOSOR321537-250MG
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₂N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30735892
CAS-nummer: 2097073-17-9