tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 4800 DKK
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11223612
CAS-nummer: 1203683-54-8