Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321532-1G OR321532-250MG
APOSOR321532-1GEA 5400 DKK
APOSOR321532-1G APOSOR321532-250MG
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Molekylvægt: 255.741 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179145
CAS-nummer: 863769-42-0