Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321531-1G OR321531-250MG
APOSOR321531-1GEA 6000 DKK
APOSOR321531-1G APOSOR321531-250MG
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Molekylvægt: 255.741 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460734
CAS-nummer: 1203685-41-9