Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321528-1G OR321528-250MG
APOSOR321528-1GEA 7190 DKK
APOSOR321528-1G APOSOR321528-250MG
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28167966
CAS-nummer: 1334036-99-5