1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321523-1G
OR321523-250MG
APOSOR321523-1GEA
3490
DKK
APOSOR321523-1G
APOSOR321523-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03790979 CAS-nummer: 1034708-26-3 |