(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321521-1G OR321521-250MG
APOSOR321521-1GEA 8400 DKK
APOSOR321521-1G APOSOR321521-250MG
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2416257-97-9