3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 8400 DKK
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1784007-12-0