3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321517-1G OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA 7190 DKK
APOSOR321517-1G APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19358730
CAS-nummer: 1267325-95-0