Methyl 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321514-1G OR321514-250MG
APOSOR321514-1GEA 4800 DKK
APOSOR321514-1G APOSOR321514-250MG
Methyl 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₅NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409597-20-0