4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321511-1G OR321511-250MG
APOSOR321511-1GEA 3710 DKK
APOSOR321511-1G APOSOR321511-250MG
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅N·ClH
Molekylvægt: 209.715 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 83674-77-5