4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321508-1G OR321508-250MG
APOSOR321508-1GEA 4420 DKK
APOSOR321508-1G APOSOR321508-250MG
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄N₂·ClH
Molekylvægt: 222.714 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08544124
CAS-nummer: 162997-34-4