5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321507-1G OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA 4200 DKK
APOSOR321507-1G APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄ClNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409597-32-4