2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321505-1G OR321505-250MG
APOSOR321505-1GEA 5120 DKK
APOSOR321505-1G APOSOR321505-250MG
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02178980
CAS-nummer: 1187172-83-3