3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321504-1G OR321504-250MG
APOSOR321504-1GEA 6000 DKK
APOSOR321504-1G APOSOR321504-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Molekylvægt: 240.729 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409589-71-3