4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321502-1G OR321502-250MG
APOSOR321502-1GEA 6000 DKK
APOSOR321502-1G APOSOR321502-250MG
4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)piperidine hydrochloride
4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409597-47-1