(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321496-1G OR321496-250MG
APOSOR321496-1GEA 5020 DKK
APOSOR321496-1G APOSOR321496-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Molekylvægt: 276.601 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2409590-07-2