1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321495-1G OR321495-250MG
APOSOR321495-1GEA 6870 DKK
APOSOR321495-1G APOSOR321495-250MG
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
Molekylvægt: 259.299 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02259709
CAS-nummer: 254882-06-9