(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321494-1G OR321494-250MG
APOSOR321494-1GEA 3710 DKK
APOSOR321494-1G APOSOR321494-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20459850
CAS-nummer: 1336754-69-8