Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321493-1G OR321493-250MG
APOSOR321493-1GEA 6590 DKK
APOSOR321493-1G APOSOR321493-250MG
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
Molekylvægt: 269.767 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30738189
CAS-nummer: 2307737-09-1