1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321492-1G OR321492-250MG
APOSOR321492-1GEA 6100 DKK
APOSOR321492-1G APOSOR321492-250MG
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
Molekylvægt: 241.757 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30099235
CAS-nummer: 2256054-71-2