4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321491-1G OR321491-250MG
APOSOR321491-1GEA 3710 DKK
APOSOR321491-1G APOSOR321491-250MG
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉N·ClH
Molekylvægt: 225.758 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30099246
CAS-nummer: 2256060-53-2