(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321489-1G OR321489-250MG
APOSOR321489-1GEA 4910 DKK
APOSOR321489-1G APOSOR321489-250MG
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29075591
CAS-nummer: 371981-27-0