tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321488-250MG OR321488-500MG
APOSOR321488-250MGEA 1290 DKK
APOSOR321488-250MG APOSOR321488-500MG
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09038246
CAS-nummer: 1198286-87-1