N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321456-1G OR321456-250MG
APOSOR321456-1GEA 6100 DKK
APOSOR321456-1G APOSOR321456-250MG
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
N-(1-Aminopropan-2-yl)acetamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₂N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32219462
CAS-nummer: 1867920-19-1