4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321436-1G OR321436-250MG
APOSOR321436-1GEA 5400 DKK
APOSOR321436-1G APOSOR321436-250MG
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO₂S·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19382377
CAS-nummer: 346688-60-6