(R)-3-Phenylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321433-1G OR321433-250MG
APOSOR321433-1GEA 5740 DKK
APOSOR321433-1G APOSOR321433-250MG
(R)-3-Phenylpiperidine
(R)-3-Phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839934
CAS-nummer: 430461-56-6