3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321423-1G OR321423-250MG
APOSOR321423-1GEA 6290 DKK
APOSOR321423-1G APOSOR321423-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460733
CAS-nummer: 2007921-14-2