3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321414-1G OR321414-250MG
APOSOR321414-1GEA 2850 DKK
APOSOR321414-1G APOSOR321414-250MG
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29921840
CAS-nummer: 1370256-42-0