N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321412-1G
OR321412-250MG
APOSOR321412-1GEA
5510
DKK
APOSOR321412-1G
APOSOR321412-250MG
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·2ClH Molekylvægt: 291.217 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD29056884 CAS-nummer: 1221279-03-3 |