Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321405-1G OR321405-250MG
APOSOR321405-1GEA 3600 DKK
APOSOR321405-1G APOSOR321405-250MG
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
Molekylvægt: 269.767 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29060025
CAS-nummer: 1453272-47-3