4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321402-1G OR321402-5G
APOSOR321402-1GEA 741 DKK
APOSOR321402-1G APOSOR321402-5G
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride 97%
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460726
CAS-nummer: 149353-84-4