4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321393-1G OR321393-100MG OR321393-250MG
APOSOR321393-1GEA 7580 DKK
APOSOR321393-1G APOSOR321393-100MG APOSOR321393-250MG
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃Cl₂N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08544123
CAS-nummer: 941711-46-2