N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321390-1G OR321390-250MG
APOSOR321390-1GEA 6590 DKK
APOSOR321390-1G APOSOR321390-250MG
N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18071807
CAS-nummer: 486430-92-6