(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321380-1G OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA 4800 DKK
APOSOR321380-1G APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30728432
CAS-nummer: 2055172-15-9