tert-Butyl 2-methylhydrazine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321378-1G OR321378-5G
APOSOR321378-1GEA 0 DKK
APOSOR321378-1G APOSOR321378-5G
tert-Butyl 2-methylhydrazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-methylhydrazine-1-carboxylate
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660139
CAS-nummer: 127799-54-6