6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321373-1G OR321373-5G
APOSOR321373-1GEA 567 DKK
APOSOR321373-1G APOSOR321373-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molekylvægt: 225.042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12963037
CAS-nummer: 1190312-27-6