tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321343-1G OR321343-5G
APOSOR321343-1GEA 719 DKK
APOSOR321343-1G APOSOR321343-5G
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27987933
CAS-nummer: 1476776-55-2