tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 2480 DKK
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22666109
CAS-nummer: 1036027-86-7