4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321335-100MG OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA 763 DKK
APOSOR321335-100MG APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₂BrN₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18432580
CAS-nummer: 1263378-44-4