6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR321320-1G OR321320-250MG
APOSOR321320-1GEA 1130 DKK
APOSOR321320-1G APOSOR321320-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659785
CAS-nummer: 885278-24-0